Learn More
(±)-Ácido Cihalotírico, TRC
Código de producto. 30368326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368326 10 mg 10 miligramos
30363335 25 mg -
30361299 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC27241510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68127-59-3
Fórmula molecular C9 H10 Cl F3 O2
Peso molecular (g/mol) 242.6227
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, [1α,3α(Z)]-(±)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (1R,3R)-rel- (9CI), rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-Cyhalothric acid, 3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-[(Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-3-[(Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-Cyhalothric acid
Nombre IUPAC (1R,3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enilo]-2,2-dimetilciclopropano-1-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)[C@@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Cyhalothric acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/b5-3-/t4-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0321