Learn More
Cyhalofop, TRC
Código de producto. 30354943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354943 500 mg 500 miligramos
30352492 50 mg 50 miligramos
30349613 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC937250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122008-78-0
Fórmula molecular C16 H12 F N O4
Peso molecular (g/mol) 301.27
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-(4-Cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propanoic acid, (R)-(+)-2-[4-(2-Fluoro-4-cyanophenoxy)phenoxy]propanoic acid, Cyhalofop, Cyhalofop acid
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-(4-ciano-2-fluorofenoxi)fenoxi]ácido propanoico
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyhalofop
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12FNO4/c1-10(16(19)20)21-12-3-5-13(6-4-12)22-15-7-2-11(9-18)8-14(15)17/h2-8,10H,1H3,(H,19,20)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.075