Learn More
Cihalofop-butilo, TRC
Código de producto. 30355731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355731 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30355731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9893852.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyhalofop-butyl
CAS 122008-85-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 H20 F N O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]-, butyl ester, (R)-, Clincher, Clincher CA, Cyhalofop-butyl, XDE 537
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
SMILES CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-(4-ciano-2-fluorofenoxi)fenoxi]propanoato de butilo
Peso molecular (g/mol) 357.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1376
Porcentaje de pureza >95