Learn More
Cihalodiamida, TRC
Código de producto. 30134711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134711 250 mg 250 miligramos
17980595 100 mg 100 miligramos
17973825 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC937260250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262605-53-7
Fórmula molecular C22 H17 Cl F7 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 523.83
Nombre IUPAC 3-cloro-2-N-(2-cianopropan-2-il)-1-N-[4-(1,1,1,2,3,3,3,3-heptafluoropropan-2-il)-2-metilfenilo]benceno-1,2-dicarboxamida
SMILES Cc1cc(ccc1NC(=O)c2cccc(Cl)c2C(=O)NC(C)(C)C#N)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyhalodiamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-Chloro-N2-(1-cyano-1-methylethyl)-N1-[2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-1,2-benzenedicarboxamide, 3-Chloro-N2-(2-cyanopropan-2-yl)-N1-[4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenyl]phthalamide, Cyhalodiamide, ZJ 4042, ZJ4042
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClF7N3O2/c1-11-9-12(20(24,21(25,26)27)22(28,29)30)7-8-15(11)32-17(34)13-5-4-6-14(23)16(13)18(35)33-19(2,3)10-31/h4-9H,1-3H3,(H,32,34)(H,33,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.0898
Porcentaje de pureza >95%