Learn More
Ciflumetofeno, TRC
Código de producto. 30353167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30353167 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30353167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC994000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyflumetofen
CAS 400882-07-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H24 F3 N O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Cyflumetofen
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24F3NO4/c1-22(2,3)16-9-11-17(12-10-16)23(15-28,21(30)32-14-13-31-4)20(29)18-7-5-6-8-19(18)24(25,26)27/h5-12H,13-14H2,1-4H3
SMILES COCCOC(=O)C(C#N)(C(=O)c1ccccc1C(F)(F)F)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-(4-terc-butilfenil)-2-ciano-3-oxo-3-[2-(trifluorometil)fenil]propanoato de 2-metoxietilo
Peso molecular (g/mol) 447.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1657
Porcentaje de pureza >95