Learn More
Metabolito de ciflumetofeno AB-1 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315247 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315247 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11846100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyflumetofen Metabolite AB-1
CAS 211923-03-4
Nombres de analitos o componentes Cyflumetofen Metabolite AB-1
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20 H18 F3 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-(1,1-Dimethylethyl)-α-[hydroxy[2-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]benzeneacetonitrile, Cyflumetofen Metabolite AB-1
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18F3NO/c1-19(2,3)14-10-8-13(9-11-14)16(12-24)18(25)15-6-4-5-7-17(15)20(21,22)23/h4-11,25H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=C(O)c2ccccc2C(F)(F)F)C#N
Nombre IUPAC 2-(4-terc-butilfenil)-3-hidroxi-3-[2-(trifluorometil)fenil]prop-2-enonitrilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 345.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.134 g/mol