missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CYFIP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15684315
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15684315 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15684315 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550388

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total CYFIP2 / PIR121 protein.

CYFIP2 (Cytoplasmic FMR1-interacting protein 2, p53-inducible protein 121) is a 1,278 amino acid protein encoded by the human gene CYFIP2. CYFIP2 belongs to the CYFIP family and is involved in T-cell adhesion and p53-dependent induction of apoptosis. It interacts with FMR1, FXR1 and FXR2 and is a component of the WAVE1 complex composed of Abi-2, CYFIP2, C3orf10/HSPC300, NAP125 and WASF1/WAVE1. Upon binding to activated Rac 1, CYFIP2 causes the complex to dissociate, releasing activated WASF1. The CYFIP2 promoter contains a p53-responsive element that confers p53 binding as well as transcriptional activation of a heterologous reporter. Induced expression of CYFIP2 is sufficient for caspase activation and cellular apoptosis, reminiscent of p53 activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYFIP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica CYFIP2
N.º de referencia del gen Q5SQX6, Q96F07
Alias de gen 1500004I01Rik; 6430511D02Rik; AA930218; AU022376; cyfip2; cytoplasmic FMR1 interacting protein 2; cytoplasmic FMR1-interacting protein 2; Kiaa1168; mKIAA1168; p53-inducible protein 121; PIR121
Símbolos de los genes CYFIP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human cytoplasmic FMR1 interacting protein 2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26999, 76884
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.