Learn More
Cycrimine, TRC
Código de producto. 30356677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356677 100 mg 100 miligramos
30352213 500 mg -
30351803 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC991445100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-39-4
Fórmula molecular C19H29NO
Peso molecular (g/mol) 287.44
Sinónimo alpha-Cyclopentyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol, 1-Phenyl-1-cyclopentyl-3-piperidino-1-propanol, Pagitane
Nombre IUPAC 1-ciclopentilo-1-fenil-3-piperidina-1-ilpropano-1-ol
SMILES OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCC2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycrimine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO/c21-19(18-11-5-6-12-18,17-9-3-1-4-10-17)13-16-20-14-7-2-8-15-20/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2