Learn More
Clorhidrato de cicrimina, TRC
Código de producto. 30361184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361184 50 mg 50 miligramos
30359005 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99145050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-02-3
Fórmula molecular C19 H29 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 323.9
Sinónimo 1-Phenyl-1-cyclopentyl-3-piperidino-1-propanol hydrochloride, Compound 8958, Cycrimine hydrochloride, NSC 169452, Pagitane hydrochloride, 1-Piperidinepropanol, alpha-cyclopentyl-alpha-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha-cyclopentyl-alpha-phenyl-, hydrochloride, alpha-Cyclopentyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
Nombre IUPAC 1-ciclopentilo-1-fenil-3-piperidina-1-ilpropano-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCC2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycrimine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO.ClH/c21-19(18-11-5-6-12-18,17-9-3-1-4-10-17)13-16-20-14-7-2-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.2016