Learn More
Ácido cicloxidim-sulfona-glutárico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313352 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313352 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11837010AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloxydim-sulfone-glutaric acid
CAS 119725-81-4
Nombres de analitos o componentes Cycloxydim-sulfone-glutaric acid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H16 O6 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pentanedioic acid, 3-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, S,S-dioxide, 2H-Thiopyran, pentanedioic acid deriv.
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O6S/c11-9(12)4-8(5-10(13)14)7-2-1-3-17(15,16)6-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCCS(=O)(=O)C1
Nombre IUPAC ácido 3-(1,1-dioxotian-3-il)pentanodioico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 264.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0668 g/mol