Learn More
Ciclotiazida, TRC
Product Code. 30138381
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30138381 250 mg 250 miligramos
17992075 50 mg 50 miligramos
17924945 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138381 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC988960250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2259-96-3
Fórmula molecular C14 H16 Cl N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 389.88
Sinónimo 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, Anhydron, Aquirel, Cyclothiazide, Doburil, Fluidil, Lilly 35483, MDi 193, Renazide, Valmiran
Nombre IUPAC 3-(5-biciclo[2.2.1]hept-2-enilo)-6-cloro-1,1-dixo-3,4-dihidro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiazina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(NS2(=O)=O)C3CC4CC3C=C4)cc1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclothiazide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16ClN3O4S2/c15-10-5-11-13(6-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)9-4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,5-9,14,17-18H,3-4H2,(H2,16,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.0271