Learn More
Ciclotiazida, LoGiCal
Código de producto. 30463048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463048 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463048 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3047.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclothiazide
CAS 2259-96-3
Nombres de analitos o componentes Cyclothiazide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H16 Cl N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, Anhydron, Aquirel, Cyclothiazide, Doburil, Fluidil, Lilly 35483, MDi 193, Renazide, Valmiran
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16ClN3O4S2/c15-10-5-11-13(6-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)9-4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,5-9,14,17-18H,3-4H2,(H2,16,19,20)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(NS2(=O)=O)C3CC4CC3C=C4)cc1Cl
Nombre IUPAC 3-(5-biciclo[2.2.1]hept-2-enil)-6-cloro-1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 389.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389,0271 g/mol