Learn More
R&D Systems™ Cyclothiazide
Código de producto. 30001116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001116 10 mg 10 miligramos
18722674 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001116 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0713/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.90€
    148.05€ / 10 miligramos
    Ahorro 15.85€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of AMPA receptors; inhibits AMPA desensitization
Positive allosteric modulator of AMPA receptors that potently inhibits AMPA receptor desensitization. Selective for the flip variant of each of the four receptor subunits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2259-96-3
Fórmula molecular C14H16ClN3O4S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclothiazide
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.87
Pureza >98%
Peso molecular 389.869