Learn More
Ciclotetraquis (1,4-butilino tereftalato), TRC
Código de producto. 30133108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133108 50 mg 50 miligramos
17918584 1 mg 1 miligramo
17989984 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98954050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29278-72-6
Fórmula molecular C48 H48 O16
Peso molecular (g/mol) 880.8851
Sinónimo 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,11,12,22,23,24,34,35,36,46,48,49-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone, 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,12,22,24,34,36,46,48,49,51,53,55-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone (9CI), Terephthalic acid, tetramol. cyclic tetramethylene ester (8CI), 1,4-Butanediol, tetramol. cyclic terephthalate (8CI), Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate), Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer, PBT Cyclic Tetramer, Butylene terephthalate cyclic tetramer, 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,11,12,22,23,24,34,35,36,46,48,49-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone, 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,12,22,24,34,36,46,48,49,51,53,55-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone (9CI), Terephthalic acid, tetramol. cyclic tetramethylene ester (8CI), 1,4-Butanediol, tetramol. cyclic terephthalate (8CI), Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate), PBT Cyclic Tetramer, Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer (Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate))
Nombre IUPAC 3,8,15,20,27,32,39,44-octaoxapentacyclo[44.2.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-1(49),10,12,22,24,34(52),35,37(51), 46(50),47,53,55-dodecaeno-2,9,14,21,26,33,38,45-octone
SMILES O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCCCOC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)OCCCCOC(=O)c5ccc1cc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H48O16/c49-41-33-9-11-35(12-10-33)43(51)59-27-3-4-29-61-45(53)37-17-19-39(20-18-37)47(55)63-31-7-8-32-64-48(56)40-23-21-38(22-24-40)46(54)62-30-6-5-28-60-44(52)36-15-13-34(14-16-36)42(50)58-26-2-1-25-57-41/h9-24H,1-8,25-32H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 880.2942
Porcentaje de pureza >95%