Learn More
Cyclosporin G, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Peso molecular | 1216.64 |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room Temperature |