Learn More
Ciclosporina D, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclosporin D |
| CAS | 63775-96-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C63 H113 N11 O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ciclosporin D, 7-L-Valine-cyclosporin A, Cyclosporin D, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-valyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl], Cyclosporine D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C63H113N11O12/c1-26-27-28-41(16)53(76)52-57(80)67-49(38(10)11)61(84)68(19)33-48(75)69(20)44(29-34(2)3)56(79)66-50(39(12)13)62(85)70(21)45(30-35(4)5)55(78)64-42(17)54(77)65-43(18)58(81)71(22)46(31-36(6)7)59(82)72(23)47(32-37(8)9)60(83)73(24)51(40(14)15)63(86)74(52)25/h26-27,34-47,49-53,76H,28-33H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)(H,67,80)/b27-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52+,53-/m1/s1 |
| SMILES | C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-33-[(E,1R,2R)-1-hidroxi-2-metilhex-4-enil]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonametil-6,9,18,24-tetrakis(2-metilpropil)-3,21,30-tri(propan-2-il)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazaciclotritriacontano-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecona |
| Peso molecular (g/mol) | 1216.64 |
| Mostrar más |