Learn More
Ciclosporina C, TRC
Código de producto. 30133571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133571 50 mg 50 miligramos
30003361 10 mg 10 miligramos
30006028 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98890550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59787-61-0
Fórmula molecular C62 H111 N11 O13
Peso molecular (g/mol) 1218.61
Sinónimo Ciclosporin C, 7-L-Threonine-cyclosporin A, Cyclosporin C, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-threonyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl]
Nombre IUPAC (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-30-[(1R)-1-hidroxietil]-33-[(E,1R,2R)-1-hidroxi-2-metilhex-4-enilo]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonametil-6,9,18,24-tetrakis(2-metilpropil)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazaciclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecono
SMILES C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)C(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclosporin C
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C62H111N11O13/c1-25-26-27-39(14)52(76)51-56(80)66-49(42(17)74)60(84)67(18)32-47(75)68(19)43(28-33(2)3)55(79)65-48(37(10)11)61(85)69(20)44(29-34(4)5)54(78)63-40(15)53(77)64-41(16)57(81)70(21)45(30-35(6)7)58(82)71(22)46(31-36(8)9)59(83)72(23)50(38(12)13)62(86)73(51)24/h25-26,33-46,48-52,74,76H,27-32H2,1-24H3,(H,63,78)(H,64,77)(H,65,79)(H,66,80)/b26-25+/t39-,40+,41-,42-,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1217.8363