Learn More
Ciclosporina B, TRC
Código de producto. 30010365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010365 25 mg 25 miligramos
30003264 50 mg 50 miligramos
30007221 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98890325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63775-95-1
Fórmula molecular C61 H109 N11 O12
Peso molecular (g/mol) 1188.58
Sinónimo Ciclosporin B, 7-L-Alanine-cyclosporin A, Cyclosporin B, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Antibiotic S 7481F2, Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-alanyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl]
Nombre IUPAC (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-33-[(E,1R,2R)-1-hidroxi-2-metilhex-4-enilo]-1,4,7,10,12,15,19,25,28,30-decametil-6,9,18,24-tetrakis(2-metilpropil)-3,21-di(propan-2-il)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazaciclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecono
SMILES C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclosporin B
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C61H109N11O12/c1-25-26-27-39(14)51(74)50-55(78)64-41(16)56(79)66(18)32-47(73)67(19)43(28-33(2)3)54(77)65-48(37(10)11)60(83)68(20)44(29-34(4)5)53(76)62-40(15)52(75)63-42(17)57(80)69(21)45(30-35(6)7)58(81)70(22)46(31-36(8)9)59(82)71(23)49(38(12)13)61(84)72(50)24/h25-26,33-46,48-51,74H,27-32H2,1-24H3,(H,62,76)(H,63,75)(H,64,78)(H,65,77)/b26-25+/t39-,40+,41+,42-,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1187.8257