Learn More
Tocris Bioscience™ Cyclosporin A
Descripción
Immunosuppressant; inhibits phosphatase activity of calcineurin (IC50 = 5 nM). Also inhibits formation and opening of the mitochondrial permeability transition pore (MPTP).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclosporin A |
| CAS | 59865-13-3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C62H111N11O12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1202.63 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 1202.64 |