Learn More
Éster metílico de ciclosporina A seco(MeGly-MeLeu), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclosporin A seco(MeGly-MeLeu) Methyl Ester |
| CAS | 286852-20-8 |
| Fórmula molecular | C65H117N11O14 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclosporin A open ring |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C65H117N11O14/c1-27-29-30-42(15)55(90-45(18)77)54(59(82)69-46(28-2)61(84)71(20)35-51(78)89-26)76(25)65(88)53(41(13)14)75(24)63(86)50(34-39(9)10)74(23)62(85)49(33-38(7)8)73(22)60(83)44(17)68-56(79)43(16)67-58(81)48(32-37(5)6)72(21)64(87)52(40(11)12)70-57(80)47(66-19)31-36(3)4/h27,29,36-44,46-50,52-55,66H,28,30-35H2,1-26H3,(H,67,81)(H,68,79)(H,69,82)(H,70,80)/b29-27+/t42-,43?,44?,46+,47?,48+,49+,50-,52-,53+,54?,55-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H](NC(=O)C([C@H](OC(=O)C)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](NC(=O)C(CC(C)C)NC)C(C)C)C(=O)N(C)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-[[(2S)-2-[[(E,3R,4R)-3-acetiloxi-4-metil-2-[metil-[(2S)-3-metil-2-[metil-[(2R)-4-metil-2-[metil-[(2S)-4-metil-2-[metil-[2-[2-[[(2S)-4-metil-2-[metil-[(2R)-3-metil-2-[[4-metil-2-(metilamino)pentanoil]amino]butanoil]amino]pentanoil]amino]propanoilamino]propanoil]amino]pentanoil]amino]pentanoil]amino]butanoil]amino]oct-6-enoil]amino]butanoil]-metilamino]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 1276.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1275.8781 |