Learn More
MedChemExpress Cyclosporin A-Derivative 2
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 156047-45-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1149.51 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |