Learn More
MedChemExpress Cyclosporin A-Derivative 1 Free base
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.29% |
| CAS | 286852-20-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1276.69 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |