Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciclosporina A, 98 %
Código de producto. 15505286 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15505286 1 g 1 g
15515286 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15505286 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 457970010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
La ciclosporina A, 98 %, n.° de CAS 59865-13-3, es un compuesto que muestra actividades inmunosupresoras, antifúngicas, antirreumáticas y dermatológicas.También es un inhibidor de la calcineurina y de las enzimas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La ciclosporina A es un oligopéptido cíclico no polar producido por el hongo Tolypocladium inflatum
Aplicaciones
• La ciclosporina A demuestra actividades inmunosupresoras, antifúngicas, antirreumáticas y dermatológicas
•En estudios in vivo e in vitro muestra tumorigenicidad
•También se ha demostrado que este compuesto muestra actividades antiasmáticas y anticoronavíricas
•Inhibe la fosfoproteína fosfatasa
•La ciclosporina A se une a la proteína celular citophilina e inhibe las enzimas y la calcineurina
•Además, puede inducir apoptosis e inhibir la angiogénesis inducida por el VEGF
•Ejerce una potente actividad inmunosupresora en las células inmunitarias T y provoca una inhibición reversible de los linfocitos inmunocompetentes en la fase G0 y G1 del ciclo celular
• También suprime la replicación del virus de la hepatitis C en hepatocitos cultivados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59865-13-3
Fórmula molecular C62H111N11O12
Peso molecular (g/mol) 1202.64
Número MDL MFCD00274558
Clave InChI PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N
PubChem CID 132274082
SMILES CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclosporin A
Tipo Cyclosporin A
Punto de fusión 146.0°C to 151.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg)
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 30-etil-33-[(4E)-1-hidroxi-2-metilhex-4-en-1-il]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonametil-6,9,18,24-tetrakis(2-metilpropil)-3,21-bis(propan-2-il)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazaciclotritriacontano-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecona
Formula Weight (peso de la fórmula) 1202.61
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclosporin A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclosporin A