Learn More
cicloserina, Mikromol™
Descripción
Cicloserina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cycloserine |
| CAS | 68-41-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Cycloserine |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C3 H6 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (+)-Cycloserine, (4R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-(+)-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-Cycloserine, Closerin, Closina, Cyclo-D-serine, Cyclorin, D-4-Amino-3-isoxazolidinone, D-4-Amino-3-isoxazolidone, D-CS, D-Cycloserine, Farmiserina, Micoserina, Miroseryn, NSC 154851, NSC 76029, Novoserin, Orientomycin, Oxamycin, PA 94, Seromycin, Tisomycin, Wasserina, d-4-Amino-3-isoxazolidinone, alpha-Cycloserine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1CONC1=O |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-amino-1,2-oxazolidina-3-ona |
| Mostrar más |