Learn More
Cicloserina, LoGiCal
Código de producto. 30463206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463206 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463206 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3028.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Cicloserina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloserine
CAS 68-41-7
Nombres de analitos o componentes Cycloserine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C3 H6 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4 R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8 CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1 CONC1=O
Nombre IUPAC (4 R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-ona
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 102.09
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 102,0429 g/mol