Learn More
Cicloserina Dicetopiperazina, TRC
Código de producto. 30364312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364312 250 mg 250 miligramos
30353477 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988810250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1204-99-5
Fórmula molecular C6H12N4O4
Peso molecular (g/mol) 204.18
Sinónimo 3,6-Bis[(aminooxy)methyl]-2,5-piperazinedione, 2,5-Bis(aminohydroxymethyl)-2,6- diketopiperazine, 2,5-Bis(aminooxymethyl)-3,6-dioxopiperazine, Cycloserine Diketopiperazine, NSC 119130
Nombre IUPAC 3,6-bis(aminooximetil)piperazina-2,5-diona
SMILES C(C1C(=O)NC(C(=O)N1)CON)ON
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloserine Diketopiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N4O4/c7-13-1-3-5(11)10-4(2-14-8)6(12)9-3/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,12)(H,10,11)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0859
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.