Learn More
Cicloserina Dicetopiperazina, TRC
Código de producto. 30353477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353477 25 mg 25 miligramos
30364312 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98881025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1204-99-5
Fórmula molecular C6H12N4O4
Peso molecular (g/mol) 204.18
Sinónimo 3,6-Bis[(aminooxy)methyl]-2,5-piperazinedione, 2,5-Bis(aminohydroxymethyl)-2,6- diketopiperazine, 2,5-Bis(aminooxymethyl)-3,6-dioxopiperazine, Cycloserine Diketopiperazine, NSC 119130
Nombre IUPAC 3,6-bis(aminooximetil)piperazina-2,5-diona
SMILES C(C1C(=O)NC(C(=O)N1)CON)ON
Specifications
Nombre del producto químico o material Cycloserine Diketopiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N4O4/c7-13-1-3-5(11)10-4(2-14-8)6(12)9-3/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,12)(H,10,11)
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0859