Learn More
Bromuro de ciclopropilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15435305 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15435305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58008.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de ciclopropilzinc actúa como un nucleófilo activo en el acoplamiento cruzado catalizado de paladio de los haluros heteroarilo.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano.
Notas
Sensible al calor y la humedad. Almacenar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 126403-68-7
Densidad 0.969
Fórmula molecular C3H5BrZn
Número MDL MFCD08741505
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.36