Learn More
Bromuro de ciclopropiltrifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446127 5 g 5 g
11456127 25 g 25 g
11466127 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25102.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14114-05-7 | C21H20BrP | 383.27 g/mol
It is used for electrolytic polarization of Zn, has potential antitumor activity, reactant for synthesis of cycloporpylidenemethylarylethynynes, keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions, a reactant for hydroalkynylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la polarización electrolítica del Zn, presenta actividad antitumoral potencial, es un reactante para la síntesis de ciclopropilidenometilarilanilinas, cetohalogenuros para acidación secuencial y reacciones de Schmidt intramoleculares, un reactante para la hidroalquinilación.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14114-05-7
Fórmula molecular C21H20BrP
Peso molecular (g/mol) 383.27
Número MDL MFCD00011872
Clave InChI XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclopropyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, cyclopropyltriphenyl-, bromide, cyclopropyltriphenylphosphanium bromide, cyclopropyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-209cls, cyclopropyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopropyl triphenylphosphonium bromide, cyclopropyl-triphenylphosphonium bromide, cyclopropyltriphenyl-phosphonium bromide, triphenyl-cyclopropylphosphonium bromide
PubChem CID 2723931
Nombre IUPAC ciclopropil(trifenil)fosfanio;bromuro
SMILES [Br-].C1CC1[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 183°C to 186°C
Cantidad 5 g
Beilstein 6413483
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.27
Porcentaje de pureza 98%