Learn More
Ciclopropilmetilotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10697734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697734 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10457822 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697734 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S10467DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 6068-90-2
Fórmula molecular C5H7NS
Peso molecular (g/mol) 113.178
Número MDL MFCD00052446
Clave InChI YRJONJBJAYHHQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylmethyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclopropane, cyclopropylmethylisothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanatomethyl, cyclopropylmethanisothiocyanate
PubChem CID 2795403
Nombre IUPAC isotiocianatometilciclopropano
SMILES C1CC1CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylmethyleisothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C3H5CH2NCS
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropylmethyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.