Learn More
Bromuro de (ciclopropilmetil)trifenilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374474 5 g 5 g
11384474 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01145.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14799-82-7 | C22H22BrP | 397.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14799-82-7
Fórmula molecular C22H22BrP
Peso molecular (g/mol) 397.30
Número MDL MFCD00051878
Clave InChI WFQSHRSBITUSIB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclopropylmethyl triphenylphosphonium bromide, cyclopropylmethyl triphenyl phosphanium bromide, cyclopropylmethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, cyclopropylmethyl triphenyl-, bromide, cyclopropylmethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-1cg9v, cyclopropylmethyltriphenylphosphonium bromide, cyclopropylmethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, cyclopropylmethyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 3084208
Nombre IUPAC ciclopropilmetil(trifenilo)fosfonio; bromuro
SMILES [Br-].C(C1CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4068302
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.29
Porcentaje de pureza ≥98%