Learn More
Clorhidrato de (ciclopropilmetil)(prop-2-yn-1-il)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Cyclopropylmethyl)(prop-2-yn-1-yl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1423031-80-4 |
| Fórmula molecular | C7H11N.HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N.ClH/c1-2-5-8-6-7-3-4-7;/h1,7-8H,3-6H2;1H |
| SMILES | Cl.C#CCNCC1CC1 |
| Nombre IUPAC | N-(ciclopropilmetil)prop-2-yn-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 145.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0658 |