Learn More
Alcohol ciclopropilmetil-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylmethanol-1,1-D2 |
| CAS | 90568-07-3 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H6 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Cyclopropanemethan-d2-ol (6 CI, 9 CI, ACI), Cyclopropanemethan-α,α-d2-ol (7 CI), Cyclopropylmethanol-1,1-D2, Cyclopropylmethyl-d2 Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5 H,1-3H2/i3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C1CC1 |
| Nombre IUPAC | ciclopropil(dideuterio)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 74.118 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0701 g/mol |
| Mostrar más |