Learn More
Bromuro de ciclopropilmetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylmethyl Bromide |
| CAS | 7051-34-5 |
| Fórmula molecular | C4H7Br |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (Bromomethyl)cyclopropane, 1-(Bromomethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Bromide, Cyclopropylcarbinyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | C1CC1CBr |
| Nombre IUPAC | bromometilciclopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 135 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.9731 |