Learn More
Ciclopropilmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylmethanol |
| CAS | 2516-33-8 |
| Fórmula molecular | C4H8O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Cyclopropanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Alcohol, Cyclopropylcarbinol, Cyclopropylcarbinyl Alcohol, NSC 85925 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2 |
| SMILES | OCC1CC1 |
| Nombre IUPAC | ciclopropilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0575 |