Learn More
Ciclopropilmetanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylmethanol-d4 |
| CAS | 91314-18-0 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H4 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cyclopropane-2,2,3,3-d4-methanol (7CI), (2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropyl)methanol, Cyclopropylmethanol-d4, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-methyl Alcohol, Cyclopropylmethanol-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4), Cyclopropylmethanol-2',2',3',3'-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C(CO)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 76.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.083 |