Learn More
Bromuro de ciclopropilmagnesio, solución 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376759 100 mL 100 ml
11366759 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26273.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23719-80-4 | Molecular Formula: C3H5BrMg | Molecular Weight: 145.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
A menudo actúa como la mezcla de nutrientes de partida para estudios de deserción donde las condiciones de fermentación requieren la ausencia de uno o más aminoácidos esenciales. Para la clasificación de levaduras basadas en características coloniales y morfología celular.
Solubilidad
Soluble en agua (17 mg/ml), (25 °C). Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23719-80-4
Fórmula molecular C3H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 145.28
Número MDL MFCD00672094
Clave InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
Nombre IUPAC magnesio;ciclopropano;bromuro
SMILES Br[Mg]C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylmagnesium bromide
Densidad 0.968
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Soluble in water (17mg/ml),(25°C). Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 0,5 a 0,7M en THF