Learn More
Bromuro de ciclopropilmagnesio, solución de 0,5 M en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12615017 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12615017 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
12605017 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12615017 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445958000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23719-80-4 , 96-47-9
Fórmula molecular C3H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 145.28
Número MDL MFCD00672094
Clave InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
Nombre IUPAC magnesio;ciclopropano;bromuro
SMILES Br[Mg]C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylmagnesium bromide
Temperatura de inflamación −11°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C3H5MgBr
Cantidad 800 mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.28
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropylmagnesium bromide, 0.5M solution in 2-MeTHF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.