Learn More
Bromuro de ciclopropilmagnesio, 0,5 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448037 100 mL 100 ml
15438037 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51158.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo Grignard en disolvente más ecológico, 2-metiltetrahidrofurano (2-MeTHF).
Solubilidad
Reacciona con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad, almacenar lejos del aire y del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23719-80-4
Fórmula molecular C3H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 145.28
Número MDL MFCD00672094
Clave InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
SMILES Br[Mg]C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylmagnesium bromide
Cantidad 100 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC magnesio;ciclopropano;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 m en METHF