Learn More
Diclorhidrato de ciclopropilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylhydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 1374652-23-9 |
| Fórmula molecular | C3H8N2 . 2 HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Hydrazine, cyclopropyl-, hydrochloride (1:2) (ACI), 1-Cyclopropylhydrazine 2HCl, Cyclopropylhydrazine dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2.2ClH/c4-5-3-1-2-3;;/h3,5H,1-2,4H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NNC1CC1 |
| Nombre IUPAC | ciclopropilhidrazina;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 145.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0221 |