Learn More
Clorhidrato de ciclopropilcarboxamidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439626 25 g 25 g
11419626 1 g 1 g
11429626 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20185.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57297-29-7 | C4H9ClN2 | 120.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57297-29-7
Fórmula molecular C4H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 120.58
Número MDL MFCD00053010
Clave InChI JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanecarboximidamide hydrochloride, cyclopropane-1-carboximidamide hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hydrochloride, cyclopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hcl, cyclopropyl carbamidine hydrochloride, clcyopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropylcarboxamidine hydrochloride, cyclopropyl carbamidine hcl, cyclopropanecarboximidamide, monohydrochloride
PubChem CID 2781916
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)C1CC1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Cyclopropylcarboxamidine hydrochloride
Punto de fusión 122°C to 123°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4507255
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC ciclopropanocarboximidamida; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.59
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.