Learn More
Ácido ciclopropilborónico, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386719 5 g 5 g
11376719 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26254.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 411235-57-9 | C3H7BO2 | 85.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 411235-57-9
Fórmula molecular C3H7BO2
Peso molecular (g/mol) 85.90
Número MDL MFCD04038750
Clave InChI WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
PubChem CID 2760897
Nombre IUPAC ácido ciclopropilborónico
SMILES OB(O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylboronic acid
Punto de fusión 90°C to 95°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.9
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico