Learn More
Éster de pinacol de ácido ciclopropilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496600 1 g 1 g
11406610 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27642.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 126689-01-8 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126689-01-8
Fórmula molecular C9H17BO2
Peso molecular (g/mol) 168.04
Número MDL MFCD05663847
Clave InChI XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
PubChem CID 2758015
Nombre IUPAC 2-ciclopropil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Densidad 0.922
Punto de ebullición 146°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Porcentaje de pureza 96%