Learn More
Ácido ciclopropilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10672685 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10672685 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00010DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylboronic acid pinacol ester
CAS 126689-01-8
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.9220g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H17BO2
Número MDL MFCD05663847
Cantidad 1 g
Sinónimo cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
Clave InChI XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
Nombre IUPAC 2-ciclopropil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
Peso molecular (g/mol) 168.04
PubChem CID 2758015
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Porcentaje de pureza 97%