Learn More
Ácido ciclopropilborónico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10747105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10747105 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10747105 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MAY00065DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopropylboronic acid
CAS 411235-57-9
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C3H7BO2
Fórmula lineal C3H5B(OH)2
Número MDL MFCD04038750
Cantidad 1 g
Sinónimo cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
Clave InChI WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1CC1
Nombre IUPAC ácido ciclopropilborónico
Peso molecular (g/mol) 85.90
PubChem CID 2760897
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.9
Porcentaje de pureza 90%