Learn More
Ciclopropilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylamine |
| CAS | 765-30-0 |
| Fórmula molecular | C3H7N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Aminocyclopropane, Cyclopropanamine, NSC 56127 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2 |
| SMILES | NC1CC1 |
| Nombre IUPAC | ciclopropanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 57.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 57.0578 |