Learn More
Ciclopropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995191 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10163250 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10205630 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11995191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154882500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-30-0 | C3H7N | 57.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-30-0
Fórmula molecular C3H7N
Peso molecular (g/mol) 57.09
Clave InChI HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
PubChem CID 69828
ChEBI CHEBI:34660
Nombre IUPAC ciclopropanamina
SMILES C1CC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylamine
Punto de fusión -50.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8240g/mL
Punto de ebullición 49.0°C to 50.0°C
Temperatura de inflamación −25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5NH2
Índice de refracción 1.4190 to 1.4220
Cantidad 250 mL
Beilstein 12,3
Gravedad específica 0.824
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido volátil
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.