Learn More
Ciclopropilacetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylacetylene |
| CAS | 6746-94-7 |
| Fórmula molecular | C5H6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethynylcyclopropane, Cyclopropylethyne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2 |
| SMILES | C#CC1CC1 |
| Nombre IUPAC | etinilciclopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 66.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 66.047 |