Learn More
Ciclopropilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480248 5 g 5 g
15490248 25 g 25 g
15400258 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53440.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6746-94-7 | C5H6 | 66.103 g/mol
Cyclopropylacetylene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopropilacetileno se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6746-94-7
Fórmula molecular C5H6
Peso molecular (g/mol) 66.103
Número MDL MFCD02181090
Clave InChI NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
PubChem CID 138823
Nombre IUPAC etinilciclopropano
SMILES C#CC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylacetylene
Densidad 0.781
Punto de ebullición 51°C
Temperatura de inflamación −17°C (−1°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.1
Porcentaje de pureza 97%