Learn More
Ciclopropilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10823971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10823971 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10823971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435000050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nombre del producto químico o material Cyclopropylacetonitrile
CAS 6542-60-5
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8780g/mL
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H7N
Índice de refracción 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.878
Sinónimo cyclopropylacetonitrile, cyclopropaneacetonitrile, 2-cyclopropylethanenitrile, cyclopropyl acetonitrile, cyclopropyl-acetonitrile, acmc-20albr, cyanomethyl cyclopropane, ksc352m6t
Clave InChI FAUQRRGKJKMEIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1CC#N
Nombre IUPAC 2-ciclopropilacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 81.12
PubChem CID 643447
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropylacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Mention de danger
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.